Merck
GF31335397
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, natural
Synonym(e):
ME313410
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 313-353-97
Größe
150 × 150 mm
Dicke
10 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)