Merck
GF31317645
Zink
lump, 2 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.98%
Synonym(e):
ZN006100
Größe auswählen
1 EA
294,00 €
294,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
294,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141750
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
294,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
99.98%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 313-176-45
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
2 mm
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)