Merck
GF30506240
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 1000mm x 6.35mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI137910
Größe auswählen
1 EA
774,00 €
774,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
774,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
774,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 305-062-40
L × Durchm.
1000 mm × 6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)