Merck
GF30469642
Iron/boron/silicon
foil, Fe 79%/B 16%/Si 5%, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 50 mm
Synonym(e):
FE820250
Größe auswählen
1 EA
1.050,00 €
1.050,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.050,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
1.050,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 304-696-42
Länge
10 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)