Merck
GF30294446
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.5 mm diameter, length 0.1 m
Synonym(e):
PC115140
Größe auswählen
1 EA
717,00 €
717,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
717,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
717,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 302-944-46
Länge
0.1 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)