Merck
GF30258491
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m wire, 0.05mm diameter, hard
Synonym(e):
FE205116
Größe auswählen
1 EA
226,00 €
226,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
226,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
226,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 302-584-91
L × Durchm.
50 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)