Merck
GF30074419
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 38 mm, L 1000 mm, natural
Synonym(e):
ME317938
Größe auswählen
1 EA
1.170,00 €
1.170,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.170,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
1.170,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 300-744-19
Länge
1000 mm
Durchmesser
38 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)