Merck
GF29909313
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9, 2.4 mm diameter, length 450 mm, temper annealed
Synonym(e):
NE067904
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 299-093-13
Länge
450 mm
Durchmesser
2.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)