Merck
GF29045808
Mangan
foil, thickness 0.016 mm, size 50 × 50 mm, purity 98.7%
Synonym(e):
MN000171
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141724
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98.7%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 290-458-08
Widerstandsfähigkeit
185 μΩ-cm, 20°C
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.016 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1244 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChIKey
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)