Merck
GF28750338
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.025 mm, L 1 m
Synonym(e):
FP361025
Größe auswählen
1 EA
341,00 €
341,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
341,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
341,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 287-503-38
Länge
1 m
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)