Merck
GF28328025
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, polymer thickness 0.05mm
Synonym(e):
IM301536
Größe auswählen
1 EA
224,00 €
224,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
224,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
224,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Backing Material: 0.035mm Copper
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 283-280-25
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)