Merck
GF28209966
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
5m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU045160
Größe auswählen
1 EA
274,00 €
274,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
274,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
274,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 282-099-66
L × Durchm.
5 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)