Merck
GF28103712
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
5m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT285130
Größe auswählen
1 EA
2.790,00 €
2.790,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
2.790,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
2.790,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 281-037-12
L × Durchm.
5 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)