Merck
GF28015433
Indium/silver
wire, In 97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Synonym(e):
IN135130
Größe auswählen
1 EA
226,00 €
226,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
226,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
226,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 280-154-33
Länge
0.1 m
Durchmesser
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)