Merck
GF27963209
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 5 m, filament diameter 0.1 microns
Synonym(e):
CU805100
Größe auswählen
1 EA
343,00 €
343,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
343,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.96%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 279-632-09
Länge
5 m
Durchmesser
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)