Merck
GF27951150
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m wire, 0.15mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT025135
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 279-511-50
L × Durchm.
0.1 m × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)