Merck
GF27946570
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT025130
Größe auswählen
1 EA
234,00 €
234,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
234,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
234,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 279-465-70
L × Durchm.
0.1 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)