Merck
GF27902347
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Synonym(e):
ZN536100
Größe auswählen
1 EA
328,00 €
328,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
328,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
328,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 279-023-47
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)