Merck
GF27763779
Polyphenylenesulfide
(PPS), washer, size m4, length 10 pcs, outside diameter 9 mm
Synonym(e):
SU32WA04
Größe auswählen
1 EA
129,00 €
129,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
129,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
129,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Hersteller/Markenname
Goodfellow 277-637-79
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)