Merck
GF27005374
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
10m wire, 0.01mm diameter, as drawn
Synonym(e):
W 045090
Größe auswählen
1 EA
392,00 €
392,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
392,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
392,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 270-053-74
L × Durchm.
10 m × 0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)