Merck
GF26346337
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 100 x 100mm, 0.02mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
NI170250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 263-463-37
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)