Merck
GF26045412
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
200m wire, 0.27mm diameter, as drawn
Synonym(e):
SN175120
Größe auswählen
1 EA
579,00 €
579,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
579,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
579,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 260-454-12
L × Durchm.
200 mm × 0.27 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)