Merck
GF25938311
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
25m wire, 0.05mm diameter, hard
Synonym(e):
AL055130
Größe auswählen
1 EA
350,00 €
350,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
350,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
350,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 259-383-11
L × Durchm.
25 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)