Merck
GF25679391
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
1m wire, 0.20mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT015135
Größe auswählen
1 EA
706,00 €
706,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
706,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
706,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 256-793-91
L × Durchm.
1 m × 0.20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)