Merck
GF25161128
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 15mm disks, 0.05mm thickness
Synonym(e):
NI030250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 251-611-28
Durchm. × Dicke
15 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)