Merck
GF25069888
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonym(e):
TI176010
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 250-698-88
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)