Merck
GF24391683
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
100m wire, 0.05mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075115
Größe auswählen
1 EA
311,00 €
311,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
311,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
311,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 243-916-83
L × Durchm.
100 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)