Merck
GF24079855
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 200 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
SI617480
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 240-798-55
Länge
200 mm
AD
25 mm
Wandstärke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)