Merck
GF22981024
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
10m wire, 1mm diameter, hard
Synonym(e):
AL055170
Größe auswählen
1 EA
734,00 €
734,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
734,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
734,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 229-810-24
L × Durchm.
10 m × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)