Merck
GF21853582
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 0.5m coil, 0.0125mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI020203
Größe auswählen
1 EA
576,00 €
576,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
576,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
576,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 218-535-82
Größe × Dicke
0.5 m × 0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)