Merck
GF20210768
Aluminum-cobalt alloy, Al99.9Co0.1
0.1m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AD205160
Größe auswählen
1 EA
249,00 €
249,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
249,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
249,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 202-107-68
L × Durchm.
0.1 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)