Merck
GF20145787
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
20m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL035170
Größe auswählen
1 EA
329,00 €
329,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
329,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
329,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 201-457-87
L × Durchm.
20 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)