Merck
GF19651327
Polypropylene
(PP), metallized film, thickness 0.008 mm, L 5 m, coil width 75 mm
Synonym(e):
PP301880
Größe auswählen
1 EA
488,00 €
488,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
488,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
488,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 196-513-27
Länge
5 m
Spiralbreite
75 mm
Dicke
0.008 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)