Merck
GF19399607
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 300 x 300mm, 0.006mm thickness, not light tested (nlt)
Synonym(e):
SN010200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (not light tight (nlt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 193-996-07
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.006 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)