Merck
GF19230566
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 300 x 300mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE230350
Größe auswählen
1 EA
660,00 €
660,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
660,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
660,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 192-305-66
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)