Merck
GF18650123
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.15mm thickness, annealed
Synonym(e):
FA140230
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 186-501-23
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)