Merck
GF18520578
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 6mm disks, 0.125mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE220280
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 185-205-78
Größe × Dicke
6 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)