Merck
GF17913528
Polyimide
(PI), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, grade upilex s
Synonym(e):
IM301301
Größe auswählen
1 EA
475,00 €
475,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
475,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
475,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 179-135-28
Länge
0.5 m
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)