Merck
GF17629038
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
1m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE265160
Größe auswählen
1 EA
220,00 €
220,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
220,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
220,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 176-290-38
L × Durchm.
1 m × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)