Merck
GF17541086
Ruthenium
lump, 10 mm max. lump size, weight 2.5 g, purity 99.9%
Synonym(e):
RU006101
Größe auswählen
1 EA
772,00 €
772,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
772,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141739
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
772,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 175-410-86
Widerstandsfähigkeit
7.1 μΩ-cm, 0°C
Gewicht
2.5 g
Max. Stückgröße
10 mm
bp
3900 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2310 °C (lit.)
Dichte
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChIKey
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)