Merck
GF17506357
Aluminiumoxid
rod, 4.0 mm diameter, length 150 mm
Synonym(e):
AL607941
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 175-063-57
Länge
150 mm
Durchmesser
4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)