GF16779213
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sphere, diam. 1.59 mm, weight 50 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonym(e):
FP306810
Empfohlene Produkte
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 167-792-13
Durchmesser
1.59 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable