Merck
GF16162882
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 25mm disks, 0.007mm thickness, as rolled
Synonym(e):
FE010240
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 161-628-82
Größe × Dicke
25 mm × 0.007 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)