Merck
GF15221933
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Synonym(e):
PT065105
Größe auswählen
1 EA
1.680,00 €
1.680,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.680,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
1.680,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 152-219-33
Länge
10 m
Durchmesser
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)