Merck
GF14395844
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
1000mm tube, 19.0mm outside diameter, 1.22mm wall thickness, 16.56mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
NI117700
Größe auswählen
1 EA
967,00 €
967,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
967,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
967,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 143-958-44
L × Dicke
1000 mm × 1.22 mm
AD × ID
19.0 mm × 16.56 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)