Merck
GF14295270
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Synonym(e):
FV331025
Größe auswählen
1 EA
222,00 €
222,00 €
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
222,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
222,00 €
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 142-952-70
Länge
0.5 m
Spiralbreite
300 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)