Merck
GF13765822
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 25 x 25mm, 0.003mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Synonym(e):
FE010200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 137-658-22
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.003 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)