Merck
GF13061685
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.38 mm, size 178 × 178 mm, temper annealed
Synonym(e):
CU070475
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 130-616-85
Größe
178 × 178 mm
Dicke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)