Merck
GF12810899
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
10m wire, 0.5mm diameter
Synonym(e):
FE285150
Größe auswählen
1 EA
234,00 €
234,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
234,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
234,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 128-108-99
L × Durchm.
10 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)