GF12712610
Aluminium
sphere, 100pcs, diameter 6.0mm, 99%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
spheres
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 127-126-10
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Partikelgröße
6.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable